Tisk…
Peroxodisíran draselný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05092.0250EA 2490 CZK
1.05092.0250 1.05092.9999
Peroxodisíran draselný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Peroxodisíran draselný
Vzorec: K₂S₂O₈
MW: 270,32 g/mol
Bod tání: 100 °C
Hustota: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011386
CAS číslo: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,07825
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C (decomposition)
Molar Mass 270.32 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
Hazard Class Description Oxidizer