Tisk…
Síran sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALS5640-500GEA 3210 CZK
SIALS5640-500G
Síran sodný, Sigma-Aldrich®
Síran sodný
Vzorec: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Bod varu: 1429 °C (1013 hPa)
Bod tání: 888 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003504
CAS číslo: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/41/16640641.jpg