Tisk…
Hydrogensíran draselný ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A12428.0CEA 14590 CZK
A12428.0C A12428.36 A12428.0E A12428.22
Hydrogensíran draselný ≥97%
Hydrogensíran draselný
Vzorec: KHSO₄
MW: 136,17 g/mol
Bod tání: 195…197 °C (rozkl.)
Hustota: 2,240
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011404
CAS číslo: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695