Tisk…
Hydrogensíran draselný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
27011.460EA 0 CZK
27011.460 27011.294 27011.237
Hydrogensíran draselný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Hydrogensíran draselný
Vzorec: KHSO₄
MW: 136,17 g/mol
Bod tání: 214 °C
Hustota: 2,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011404
CAS číslo: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07774
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
Al (Aluminium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm