Tisk…
Sodium tellurite(IV) ≥99% −100 mesh, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL400688-50GEA 18660 CZK
SIAL400688-50G SIAL400688-10G
Sodium tellurite(IV) ≥99% −100 mesh, Sigma-Aldrich®
Sodium tellurite(IV)
Vzorec: Na₂O₃Te
MW: 221,58 g/mol
Bod tání: 710 °C
MDL Number: MFCD00036141
CAS číslo: 10102-20-2
EINECS: 233-268-4
UN: 3284
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08834