Tisk…
Hydrogendifluorid amonný ≥95%, tech.
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
14660.A3EA 4050 CZK
14660.A3 14660.36
Hydrogendifluorid amonný ≥95%, tech.
Hydrogendifluorid amonný
Vzorec: NH₄HF₂
MW: 57,04 g/mol
Bod varu: 238 °C
Bod tání: 120…122 °C
Hustota: 1,500
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012018
CAS číslo: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498