Tisk…
Hydrogendifluorid amonný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
21262.360EA 9550 CZK
21262.360
Hydrogendifluorid amonný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Hydrogendifluorid amonný
Vzorec: NH₄HF₂
MW: 57,04 g/mol
Bod tání: 127 °C
Hustota: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012018
CAS číslo: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 0.3 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm