Tisk…
Calcium hexaboride ≥95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
41721.30EA 5500 CZK
41721.30 41721.A1 41721.18
Calcium hexaboride ≥95%
Calcium hexaboride
Vzorec: B₆Ca
MW: 104,94 g/mol
Bod tání: 2235 °C
Hustota: 2,30
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148904
CAS číslo: 12007-99-7
EINECS: 234-525-3