Tisk…
Chloristan barnatý, anhydrous
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
11657.22EA 2060 CZK
11657.22 11657.36
Chloristan barnatý, anhydrous
Chloristan barnatý
Desiccant, ribonuclease determination
Vzorec: Ba(ClO₄)₂
MW: 336,23 g/mol
Bod tání: 505 °C
Hustota: 3,20
Bod vzplanutí: 21 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003440
CAS číslo: 13465-95-7
EINECS: 236-710-4
UN: 1447
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,01016