Tisk…
Uhličitan vápenatý ≥99.95% (metals basis)
10996.22EA 5560 CZK
10996.22 10996.14
Uhličitan vápenatý ≥99.95% (metals basis)
Uhličitan vápenatý
Vzorec: CaCO₃
MW: 100,09 g/mol
Bod tání: 800 °C (rozkl.)
Hustota: 2,930
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010906
CAS číslo: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658