Tisk…
Uhličitan vápenatý 99.95-100.05% ACS chelometric standard
Dodavatel: Thermo Scientific
36399.36EA 5320 CZK
36399.36 36399.22
Uhličitan vápenatý 99.95-100.05% ACS chelometric standard
Uhličitan vápenatý
Vzorec: CaCO₃
MW: 100,09 g/mol
Bod tání: 800 °C (rozkl.)
Hustota: 2,930
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010906
CAS číslo: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658