Tisk…
Uhličitan vápenatý, Certipur®, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02410.0050EA 3620 CZK
1.02410.0050
Uhličitan vápenatý, Certipur®, Supelco®
Uhličitan vápenatý
Vzorec: CaCO₃
MW: 100,09 g/mol
Bod tání: 825 °C
Hustota: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010906
CAS číslo: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point 825 °C (decomposition)
Molar Mass 100.09 g/mol
Bulk Density 400 - 1400 kg/m3
pH 9.5 - 10.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)