Tisk…
Uhličitan vápenatý ≥95%, powder, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
22290.363EA 10460 CZK
22290.363
Uhličitan vápenatý ≥95%, powder, TECHNICAL
Uhličitan vápenatý
Vzorec: CaCO₃
MW: 100,09 g/mol
Bod tání: 825 °C
Hustota: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010906
CAS číslo: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
REACH: 01-2119486795-18
Merck Index: 13,01658
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 95 %