Uhličitan strontnatý ≥99.994% (metals basis), Puratronic®
36618.36EA
51580
CZK
36618.36
36618.14
36618.22
Uhličitan strontnatý ≥99.994% (metals basis), Puratronic®
Uhličitan strontnatý
Vzorec:
CO₃Sr MW: 147,63 g/mol Bod varu: 2647 °C (1 mmHg) Bod tání: 1100 °C (rozkl.) Hustota: 3,70 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011250 CAS číslo: 1633-05-2 EINECS: 216-643-7 Merck Index: 14,08838 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...