Tisk…
Hydrid vápenatý ∼ 93%, grains 0-20 mm, Extra Pure (up to 15% powder)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO196791000EA 3670 CZK
ACRO196791000
Hydrid vápenatý ∼ 93%, grains 0-20 mm, Extra Pure (up to 15% powder)
Hydrid vápenatý
Vzorec: H₂Ca
MW: 42,09 g/mol
Bod tání: 675 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010897
CAS číslo: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,01674
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Granules
Assay ≥92 % (Total Ca)
Particle size 1 to 20 mm