Tisk…

Strontium iodide, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

SIAL400696-10GEA 12280 CZK
SIAL400696-10G
Strontium iodide, Sigma-Aldrich®
Strontium iodide
Vzorec: I₂Sr
MW: 341,43 g/mol
Bod tání: 515 °C
Hustota: 4,437 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00049557
CAS číslo: 10476-86-5
EINECS: 233-972-1
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09005

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR