Tisk…
Oxid berylnatý ≥99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
10001.14EA 4260 CZK
10001.14 10001.06
Oxid berylnatý ≥99% (metals basis)
Oxid berylnatý
Vzorec: BeO
MW: 25,01 g/mol
Bod varu: 4300 °C
Bod tání: 2575 °C
Hustota: 3,01
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003457
CAS číslo: 1304-56-9
EINECS: 215-133-1
UN: 1566
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01216