Tisk…
Oxid vápenatý, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02109.1000EA 2430 CZK
1.02109.1000 1.02109.9025
Oxid vápenatý, Supelco®
Oxid vápenatý
Vzorec: CaO
MW: 56,08 g/mol
Bod varu: 2850 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2580 °C
Hustota: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010911
CAS číslo: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Merck Index: 13,01691