Tisk…
Oxid hořečnatý substrate 10x10x0.5mm, polished one side 110 orientation
Dodavatel: Thermo Scientific
40272.KUEA 21420 CZK
40272.KU 40272.KT
Oxid hořečnatý substrate 10x10x0.5mm, polished one side 110 orientation
Oxid hořečnatý
Vzorec: MgO
MW: 40,3 g/mol
Bod varu: 3600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2800 °C
Hustota: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011109
CAS číslo: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700