Tisk…

Oxid hořečnatý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL634646-1EAEA 2520 CZK
SIAL634646-1EA
Oxid hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Oxid hořečnatý
Vzorec: MgO
MW: 40,3 g/mol
Bod varu: 3600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2800 °C
Hustota: 3,58 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011109
CAS číslo: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR