Tisk…
Hydroxid vápenatý
Dodavatel: USP
Nebezpečí
1086855.EA 10090 CZK
1086855.
Hydroxid vápenatý
Hydroxid vápenatý
Vzorec: Ca(OH)₂
MW: 74,09 g/mol
Bod tání: 550 °C
Hustota: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010901
CAS číslo: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675