Tisk…
Síran hořečnatý ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
25164.265EA 4490 CZK
25164.265
Síran hořečnatý ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Síran hořečnatý
Vzorec: MgSO₄
MW: 120,37 g/mol
Bod tání: 1127 °C
Hustota: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011110
CAS číslo: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on ignition (600°C) Max. 2 %
Total N (Nitrogen) Max. 40 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.04 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 20 ppm