Tisk…
Síran hořečnatý, dried 99-100.5% USP
Dodavatel: VWR Chemicals
7154.1000EA 3160 CZK
7154.5000 7154.1000 7154.9025
Síran hořečnatý, dried 99-100.5% USP
Síran hořečnatý
Vzorec: MgSO₄
MW: 120,37 g/mol
Bod tání: 1127 °C
Hustota: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011110
CAS číslo: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) 99 - 100.5 %
Identification (Mg) Passes test
Identification (SO4) Passes test
pH (25°C; 5 %) 5.0 - 9.2
Loss on ignition (450 ± 25°C) 22 - 28 %
Cl (Chloride) Max. 0.014 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Se (Selenium) Max. 30 ppm
Residues of metal catalysts or reagents Unlikely by manuf.process
Residual solvents Unlikely by manuf.process
Conforms to USP Passes test