Tisk…
Indium(I) bromide ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
42865.14EA 27660 CZK
42865.14 42865.06
Indium(I) bromide ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Indium(I) bromide
Vzorec: InBr
MW: 194,72 g/mol
Bod varu: 662 °C
Bod tání: 220 °C
Hustota: 4,96
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064630
CAS číslo: 14280-53-6
EINECS: 238-172-6
UN: 3260
ADR: 8,III