Tisk…

Indium(III) bromide, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL545082-5GEA 4700 CZK
SIAL545082-5G
Indium(III) bromide, Sigma-Aldrich®
Indium(III) bromide
Vzorec: Br₃In
MW: 354,53 g/mol
Bod varu: 656 °C (1013 hPa)
Bod tání: 436 °C
Hustota: 4,77 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011057
CAS číslo: 13465-09-3
EINECS: 236-692-8
UN: 3260
ADR: 8,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR