Tisk…
Gallium(III) chloride, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Ampuled under argon
45026.22EA 24850 CZK
45026.22 45026.14 45026.06
Gallium(III) chloride, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Gallium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Ga
MW: 176,08 g/mol
Bod varu: 201 °C
Bod tání: 78 °C
Hustota: 2,47
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011018
CAS číslo: 13450-90-3
EINECS: 236-610-0
UN: 3260
ADR: 8,II