Tisk…

Uhličitan thalný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL333212-10GEA 4350 CZK
SIAL333212-10G
Uhličitan thalný, Sigma-Aldrich®
Uhličitan thalný
Vzorec: CO₃Tl₂
MW: 468,78 g/mol
Bod tání: 272 °C
Hustota: 7,06 g/cm³ (20 °C)
CAS číslo: 6533-73-9
EINECS: 229-434-0
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09394

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR