Tisk…
Nitrid boritý ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
44837.KGEA 11290 CZK
44837.KG 44837.KJ
Nitrid boritý ≥99.5% (metals basis)
Nitrid boritý
Vzorec: BN
MW: 24,82 g/mol
Bod tání: 2527 °C
Hustota: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011317
CAS číslo: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 13,01336