Tisk…
Oxid hlinitý, calcined, insulating powder
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Alumina C
33195.A1EA 4430 CZK
33195.A1
Oxid hlinitý, calcined, insulating powder
Oxid hlinitý
Vzorec: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Bod varu: 2980 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2045 °C
Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003424
CAS číslo: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355