Oxid hlinitý ≥99.7%, fused, insulating powder ∼ 60 µm
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
Alumina C
33200.A7EA
10130
CZK
33200.A7
33200.A1
Oxid hlinitý ≥99.7%, fused, insulating powder ∼ 60 µm
Oxid hlinitý
Used in dry filling for thermal insulation of electrical furnaces.
Vzorec:
Al₂O₃ MW: 101,96 g/mol Bod varu: 2980 °C (1013 hPa) Bod tání: 2045 °C Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS číslo: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |