Tisk…
Kyselina boritá ≥99.5%, Reagent Grade
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
B0252-2.5KGEA 4210 CZK
B0252-2.5KG
Kyselina boritá ≥99.5%, Reagent Grade
Kyselina boritá
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: B(OH)₃
MW: 61,83 g/mol
Bod varu: 185 °C (1013 hPa)
Bod tání: 171 °C
Hustota: 1,510 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011337
CAS číslo: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (alkalimetric) Min. 99.5 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying