Tisk…
Lead(II) bromide ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
10720.06EA 2540 CZK
10720.06 10720.14
Lead(II) bromide ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Lead(II) bromide
Vzorec: Br₂Pb
MW: 367,01 g/mol
Bod varu: 916 °C
Bod tání: 373 °C
Hustota: 6,66
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011156
CAS číslo: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05418