Silicon carbide, β-phase ≥99.8% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
14165.36EA
10750
CZK
14165.36
14165.22
14165.A3
Silicon carbide, β-phase ≥99.8% (metals basis)
Silicon carbide, β-phase
Vzorec:
SiC MW: 40,10 g/mol Bod tání: 2700 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00049531 CAS číslo: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 |