Silicon carbide, β-phase ≥95%, nanopowder
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
43884.06EA
2900
CZK
43884.06
43884.14
43884.22
Silicon carbide, β-phase ≥95%, nanopowder
Silicon carbide, β-phase
Vzorec:
SiC MW: 40,10 g/mol Bod tání: 2700 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00049531 CAS číslo: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 |