Tisk…
Tin(IV) fluoride ≥99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
13063.04EA 3540 CZK
13063.04 13063.09
Tin(IV) fluoride ≥99% (metals basis)
Tin(IV) fluoride
Friedel-Crafts catalyst
Vzorec: SnF₄
MW: 194,7 g/mol
Bod varu: 705 °C (1013 hPa)
Bod tání: 705 °C (subl.)
Hustota: 4,78 g/cm³ (19 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042541
CAS číslo: 7783-62-2
EINECS: 232-016-0
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08931