Tisk…
Jodid olovnatý ≥99.9985% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
12724.22EA 17300 CZK
12724.22 12724.14
Jodid olovnatý ≥99.9985% (metals basis)
Jodid olovnatý
Vzorec: I₂Pb
MW: 461,01 g/mol
Bod varu: 954 °C
Bod tání: 402 °C
Hustota: 6,16
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011163
CAS číslo: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05430