Tisk…
Jodid olovnatý ≥98.5%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
57103.30EA 8720 CZK
57103.30 57103.18
Jodid olovnatý ≥98.5%
Jodid olovnatý
Vzorec: I₂Pb
MW: 461,01 g/mol
Bod varu: 954 °C
Bod tání: 402 °C
Hustota: 6,16
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011163
CAS číslo: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05430