Tisk…
Germanium(II) iodide ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
14013.03EA 7380 CZK
14013.03 14013.06
Germanium(II) iodide ≥99.99% (metals basis)
Germanium(II) iodide
Vzorec: GeI₂
MW: 326,42 g/mol
Bod tání: 460 °C
Hustota: 5,37
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135537
CAS číslo: 13573-08-5
EINECS: 236-998-1
UN: 3260
ADR: 8,II