Tisk…

Tin(II) iodide, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL466352-1GEA 5960 CZK
SIAL466352-1G
Tin(II) iodide, Sigma-Aldrich®
Tin(II) iodide
Vzorec: I₂Sn
MW: 372,52 g/mol
Bod varu: 714 °C (1013 hPa)
Bod tání: 320 °C
Hustota: 5,28 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00049545
CAS číslo: 10294-70-9
EINECS: 233-667-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08942

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR