Tisk…
Oxid olovnato-olovičitý ≥97% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
14232.A7EA 0 CZK
14232.A7 14232.A1
Oxid olovnato-olovičitý ≥97% (metals basis)
Oxid olovnato-olovičitý
Vzorec: Pb₃O₄
MW: 685,6 g/mol
Bod varu: 2682 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 500 °C (rozkl.)
Hustota: 9,1
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078491
CAS číslo: 1314-41-6
EINECS: 215-235-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,05449