Tisk…
Oxid germaničitý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
11155.22EA 29140 CZK
11155.22 11155.14 11155.06
Oxid germaničitý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Oxid germaničitý
Vzorec: GeO₂
MW: 104,61 g/mol
Bod tání: 1086 °C
Hustota: 6,239
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011030
CAS číslo: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Merck Index: 12,04417