Tisk…
Silicon dioxide (Silica, vitreous), granule, Patinal® 1 -2.5 mm
Dodavatel: Merck
1.08044.0100EA 1520 CZK
1.08044.0100 1.08044.1000
Silicon dioxide (Silica, vitreous), granule, Patinal® 1 -2.5 mm
Silicon dioxide (Silica, vitreous)
Vzorec: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Bod varu: 2230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1710 °C
Hustota: 2,196 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011232
CAS číslo: 60676-86-0
EINECS: 262-373-8