Tisk…
Silikagel, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL342890-1KGEA 17550 CZK
SIAL342890-1KG SIAL342890-100G
Silikagel, Sigma-Aldrich®
Silicon dioxide
Vzorec: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Bod varu: 2230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1719 °C
Hustota: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011232
CAS číslo: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493