Tisk…
Silicon(IV) oxide, amorphous, fumed S.A. 350-420m2/g
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
89376.A1EA 7790 CZK
89376.A1 89376.30 89376.18
Silicon(IV) oxide, amorphous, fumed S.A. 350-420m2/g
Silicon(IV) oxide, amorphous
Vzorec: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Bod varu: 2230 °C
Bod tání: 1710 °C
Hustota: 2,2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011232
CAS číslo: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4