Tisk…
Oxid cínatý ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
11569.14EA 978 CZK
11569.14 11569.36 11569.22
Oxid cínatý ≥99.9% (metals basis)
Oxid cínatý
Reducing agent, soft abrasive, preparation of stannous salts
Vzorec: OSn
MW: 134,71 g/mol
Bod varu: 1425 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1080 °C (rozkl.)
Hustota: 6,45
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011243
CAS číslo: 21651-19-4
EINECS: 244-499-5
Merck Index: 12,08944