Tisk…

Oxid cínatý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL518174-5GEA 9700 CZK
SIAL518174-5G
Oxid cínatý, Sigma-Aldrich®
Oxid cínatý
Vzorec: OSn
MW: 134,71 g/mol
Bod varu: 1425 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1040 °C
Hustota: 6,45 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011243
CAS číslo: 21651-19-4
EINECS: 244-499-5
Merck Index: 12,08944

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR