Tisk…
Oxid ciničitý ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
36302.14EA 4360 CZK
36302.14 36302.22
Oxid ciničitý ≥99.9% (metals basis)
Oxid ciničitý
Vzorec: O₂Sn
MW: 150,71 g/mol
Bod varu: 1800…1900 °C (subl.)
Bod tání: 1630 °C
Hustota: 6,95
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011244
CAS číslo: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,08778