Tisk…
Tetrapropoxysilane ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L16644.14EA 1400 CZK
L16644.14 L16644.22
Tetrapropoxysilane ≥97%
Tetrapropoxysilane
Vzorec: C₁₂H₂₈O₄Si
MW: 264,44 g/mol
Bod varu: 224…225 °C/ 94 °C (5 mmHg)
Hustota: 0,916
Bod vzplanutí: 95 °C (203 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009364
CAS číslo: 682-01-9
EINECS: 211-659-0