Tisk…

Lead(II) telluride, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL254266-50GEA 16450 CZK
SIAL254266-50G
Lead(II) telluride, Sigma-Aldrich®
Lead(II) telluride
Vzorec: PbTe
MW: 334,8 g/mol
Bod tání: 940 °C
Hustota: 8,2435 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016274
CAS číslo: 1314-91-6
EINECS: 215-247-1
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05446

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR