Tisk…
Vinyltrimethoxysilane ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B21176.22EA 1860 CZK
B21176.22 B21176.36
Vinyltrimethoxysilane ≥98%
Vinyltrimethoxysilane
Vzorec: C₅H₁₂O₃Si
MW: 148,23 g/mol
Bod varu: 122…124 °C
Bod tání: < –40 °C
Hustota: 0,970
Bod vzplanutí: 23 °C (73 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008605
CAS číslo: 2768-02-7
EINECS: 220-449-8
UN: 1993
ADR: 3,III